Magnetrührer, Hei-PLATE Mix 20 L
Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
506-54100-00
HEID506-54100-00EA 754 EUR
HEID506-54100-00
Magnetrührer, Hei-PLATE Mix 20 L
Rührer Magnetrührer
Der Magnetrührer Hei-PLATE Mix 20 L ohne Heizfunktion ist ideal für Anwendungen bis 20 L und kann Ihre Lösung in einem Drehzahlbereich von 100 bis 1400 min⁻¹ schonend rühren.
  • Speziell für Anwendungen mit thermolabilen Substanzen entwickelt, da dieses Modell keine Heizung besitzt
  • Die Rotationsgeschwindigkeit steigt langsam an, bis sie den gewünschten Wert erreicht hat, wodurch Spritzer, ungleichmäßige Starts oder Sprünge des Rührstabs vermieden werden
Die patentierte Kera-Disk™ Platte aus Aluminium mit Keramikbeschichtung ist chemikalienbeständig, kratzfest und hat einen Durchmesser von 145 mm. Diese einzigartige Größe ermöglicht den Einsatz mit viel Zubehör und Proben auf kleinem Raum.
Bestellinformation: Eine Silikonschutzhülle zum Schutz vor Spritzern und Tropfwasser kann separat bestellt werden.