Hei-VAP Ultimate Rotationsverdampfer
Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
575-01100-00 575-01300-00 575-01305-00 575-01500-00 575-01600-00 575-01110-00 575-01310-00 575-01315-00 575-01510-00 575-01610-00 576-01100-00 576-01300-00 576-01305-00 576-01500-00 576-01600-00 576-01110-00 576-01310-00 576-01315-00 576-01510-00 576-01610-00
HEID575-01100-00EA 4744 EUR
HEID575-01100-00 HEID575-01300-00 HEID575-01305-00 HEID575-01500-00 HEID575-01600-00 HEID575-01110-00 HEID575-01310-00 HEID575-01315-00 HEID575-01510-00 HEID575-01610-00 HEID576-01100-00 HEID576-01300-00 HEID576-01305-00 HEID576-01500-00 HEID576-01600-00 HEID576-01110-00 HEID576-01310-00 HEID576-01315-00 HEID576-01510-00 HEID576-01610-00
Hei-VAP Ultimate Rotationsverdampfer
Verdampfer Rotationsverdampfer
Das Hei-VAP-Ultimate, präzise Einstellung von Rotationsgeschwindigkeit und Heizbadtemperatur am digitalen Touch-Display oder für den Schnellzugriff während eines laufenden Prozesses direkt über die Drehknöpfe auf dem Bedienpanel.
  • Zentrales Bedienpanel mit 7“ Touch-Display
  • Eindeutige Anzeige aller Werte (Basis- und erweiterter Modus)
  • Mit Timer, Begrenzung der max. Temperatur, mehrsprachigem Menü und Textanzeige für Fehlermeldungen
  • Separate Drehknöpfe für Rotation und Heizung mit Feststellfunktion gegen unbeabsichtigtes Verstellen
  • LED-Ringlichter und
More Product Information