Hei-VAP Ultimate Control Rotationsverdampfer
Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
575-02100-00 575-02300-00 575-02305-00 575-02500-00 575-02600-00 575-02110-00 575-02310-00 575-02315-00 575-02510-00 575-02610-00 576-02100-00 576-02300-00 576-02305-00 576-02500-00 576-02600-00 576-02110-00 576-02310-00 576-02315-00 576-02510-00 576-02610-00 576-26305-00 576-27305-00
HEID575-02100-00EA 5945 EUR
HEID575-02100-00 HEID575-02300-00 HEID575-02305-00 HEID575-02500-00 HEID575-02600-00 HEID575-02110-00 HEID575-02310-00 HEID575-02315-00 HEID575-02510-00 HEID575-02610-00 HEID576-02100-00 HEID576-02300-00 HEID576-02305-00 HEID576-02500-00 HEID576-02600-00 HEID576-02110-00 HEID576-02310-00 HEID576-02315-00 HEID576-02510-00 HEID576-02610-00 HEID576-26305-00 HEID576-27305-00
Hei-VAP Ultimate Control Rotationsverdampfer
Verdampfer Rotationsverdampfer
Erweitert den Hei-VAP Ultimate um zahlreiche smarte Features sowie eine Übersicht über alle Parameter und den aktuellen Prozess.
  • 7" Touch-Display zur Steuerung des gesamten Systems inklusive Vakuum und Kühltemperatur
  • Motorlift-Modell mit transparentem kunststoffbeschichtetem G1-Diagonal-Glassatz
  • Zur genauen Überwachung symbolisiert das Piktogramm auf dem Display auch aktive Funktionen
  • Separate Drehknöpfe für den Schnellzugriff: Rechts für die direkte Vakuumsteuerung, links für die Rotation
  • Einstellung der Werte wahlweise über das Touch-Display oder die
More Product Information