Hei-CHILL 3000 Umlaufkühler
Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
591-01700-00
HEID591-01700-00EA 0 EUR
HEID591-01700-00
Hei-CHILL 3000 Umlaufkühler
Umwälzthermostate Geschlossene Umwälzsysteme Kälteumwälzthermostate
Umfangreiches Leistungsspektrum für anspruchsvolle Temperieraufgaben mit 3000 W Kälteleistung.
  • Einstellbarer Bypass zur Druckbegrenzung
  • Einfüllöffnung oben, Ablasshahn hinten
  • Elektronische Füllstandsanzeige und Unterniveaualarm
  • SmartCool-System zur energiesparenden digitalen Kälteregelung inkl. Kompressorautomatik
  • Klare, übersichtliche Bedienelemente, großes TFT-Display und Folientastatur
  • USB-Schnittstelle und Alarmkontakt serienmäßig
Integrierter Programmregler mit 50 Segmenten, auf 5 Programme aufteilbar.