Peltier Umwälzthermostat, Hei-CHILL
Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
591-01910-00
HEID591-01910-00EA 4990 EUR
HEID591-01910-00
Peltier Umwälzthermostat, Hei-CHILL
Umwälzthermostate Geschlossene Umwälzsysteme Kälteumwälzthermostate
Mit einer hohen Kühlleistung von 600 W und einer fast doppelt so hohen Heizleistung ist der Hei-CHILL Peltier-Thermostat für eine Vielzahl von Temperieraufgaben geeignet.
  • 6 L Tankvolumen für Temperaturstabilität auch bei Dauerbelastung
  • Präzise Temperaturregelung und -konstanz von ≤0,05 °C
  • Betriebstemperaturbereich von −10 bis +70 °C
  • Modernes 2,83 Zoll Touchdisplay
  • Ethernet, RS 232 und RS 485 Schnittstellen für die Integration in Prozesslösungen
Der Thermostat kann über verschiedene Schnittstellen mit den Hei-PROCESS Lösungen in Prozesse integriert werden. Darüber hinaus kann das Gerät direkt über einen Hei-VAP Expert Control oder Ultimate Control Rotationsverdampfer als Umlaufkühler gesteuert oder über das integrierte Touchdisplay auch eigenständig genutzt werden.
Stromversorgung: 100/230 V, 50/60 Hz
Kondensatortyp: Luftgekühlt