Küvetten zur Mikrovolumenanalyse, Tray Cell 2.0

Lieferant: HELLMA
105830A1V140
HELL105830A1V140EA 2390 EUR
HELL105830A1V140
Küvetten zur Mikrovolumenanalyse, Tray Cell 2.0
Küvetten Spektralphotometer-Küvetten

Hellma® High Precision Quarzglas Dye-Laserküvette für spezielle Anwendungen im UV/Vis-Bereich, 10×10 mm Schichtdicke, mit Stopfen.



  • Küvetten aus Hochleistungs-Quarzglas

  • Wellenlängenbereich von 200 bis 2500 nm
  • Schichtdicke: 0,1 und 1 mm
  • Volumen: 0,7 to 10 μl


Hellma® Präzisions-Küvetten werden zu 100% in Deutschland gefertigt und sind für alle gängigen Spektralphotometer geeignet.



Höchste Präzision: Hellma® Präzisions-Küvetten zeichnen sich durch höchste Präzision bei Schichtdickengenauigkeit und Parallelität aus. Dies garantiert kontinuierlich reproduzierbare Messergebnisse.
  
Chemikalienbeständig und thermisch verbunden: Hellma® Präzisions-Küvetten werden thermisch verbunden und nicht geklebt, sie erhalten dadurch eine sehr hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturen und Chemikalien. Ein ungewolltes Austreten von Flüssigkeiten wird dadurch verhindert.



Ausgezeichnete Transmission: Durch die Verwendung ausgewählter Hochleistungs-Quarzgläser erreichen Hellma® Präzisionsküvetten eine hervorragende Transmission >82% für exakte Messergebnisse.

Sichere Handhabung: Hellma® Präzisions-Küvetten haben gefaste Kanten, die ein sicheres und angenehmes Handling ermöglichen. Zudem wird die Gefahr von Absplitterungen minimiert.



Nachhaltig: Hellma® Präzisions-Küvetten können problemlos gereinigt und wiederverwendet werden und somit langfristig in Gebrauch bleiben. Eine nachhaltige und umweltfreundliche Alternative.





Standards:

Hellma® Präzisions-Küvetten werden nach EN ISO 9001/EN ISO 14001 hergestellt und erfüllen höchste optische Standards. Die Konformitätserklärung ist als Download auf der Hellma-Website verfügbar. Weitere Zertifikate (Werkszeugnis 2.2 und Abnahmeprüfzeugnis 3.1) sind auf Anfrage erhältlich.



Bestellinformation:
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR