Filter zur Überprüfung der fotometrischen Genauigkeit (2,0 Abs), zertifiziert bei, Wellenlängen: 440 465 546,1 590 635 700nm Spaltbreite: 1nm, graviert mit Seriennummer, In hochwertiger Aufbewahrungsbox mit DAkkS-Kalibrierschein 1 * 1 ST
Lieferant: HELLMA
Filter zur Überprüfung der fotometrischen Genauigkeit (2,0 Abs), zertifiziert bei, Wellenlängen: 440 465 546,1 590 635 700nm Spaltbreite: 1nm, graviert mit Seriennummer, In hochwertiger Aufbewahrungsbox mit DAkkS-Kalibrierschein 1 * 1 ST