Q-K-57) zur Überprüfung der fotometrischen Genauigkeit, bestehend aus: - Glas-Filter 1, NG9/1, unsere Serien-Nr. F1881, gegen den WG305/2 gemessen - Glas-Filter 2, NG5/2, unsere Serien-Nr. F1882, gegen den WG305/2 gemessen - Glas-Filter 3, NG11/2, un 1 * 1 ST
Lieferant: HELLMA
Q-K-57) zur Überprüfung der fotometrischen Genauigkeit, bestehend aus: - Glas-Filter 1, NG9/1, unsere Serien-Nr. F1881, gegen den WG305/2 gemessen - Glas-Filter 2, NG5/2, unsere Serien-Nr. F1882, gegen den WG305/2 gemessen - Glas-Filter 3, NG11/2, un 1 * 1 ST