Küvettenhalter
Lieferant: HELLMA
3001.10
HELL3001.10EA 20 EUR
HELL3001.10
Küvettenhalter
Gestelle Küvettenständer
Polypropylen
Gestell für 16 quadratische Küvetten mit 10 mm Schichtdicke bei geneigtem Profil zur leichteren Handhabung.