Kabelbinder L: 145mm W: 3,4 mm PEEK 230N beige Max:: 35mm Arbeitstemperatur -55...240C,, 1 * 100 ST
Lieferant: HELLERMANN TYTON
Kabelbinder L: 145mm W: 3,4 mm PEEK 230N beige Max:: 35mm Arbeitstemperatur -55...240C,, 1 * 100 ST