Kabelbinder, V
Lieferant: HELLERMANN TYTON
118-00089
HELT118-00089EA 194 EUR
HELT118-00089
Kabelbinder, V
Kabelbinder
Die Kabelbinder der V-Serie aus Polyamid 6.6 haben einen um 90° abgewinkelten Kopf der sich perfekt den gebündelten Objekten anpasst.
  • Außen gezahnt und glatte Oberfläche innen
  • Kopf mit niedrigem Profil nimmt weniger Platz am Bündel ein
  • Verringert die Gefahr der Beschädigung an Isolationen, speziell bei parallel angeordneten Bündeln
  • Leicht einzuführen mit hoher Zugfestigkeit
  • Lässt sich leicht von Hand oder mit einem Werkzeug anlegen
Durch seinen flachen Kopf sind Kabelbinder der V-Serie perfekt für die Verwendung bei begrenzten Platzverhältnissen wie Kamera-, Alarm- und Automationssystemen (Fernsteuerungssysteme) Zum Durchführen von Bündeln durch Tüllen oder Abluftleitungen ist die V-Serie dank ihrer einzigartigen, abgerundeten Form eine praktische Lösung.