Kabelbinder, PEEK
Lieferant: HELLERMANN TYTON
118-00116
HELT118-00116EA 3080 EUR
HELT118-00116
Kabelbinder, PEEK
Kabelbinder
PEEK-Binder wurden zur Anwendung in gefährlichen Umgebungen entwickelt. Da sie sich besonders bei hohen Temperaturen eignen sind sie ideal in der Bohrindustrie, Schienentransport, Offshore- und Automobilindustrie.
  • Für Hochtemperaturanwendungen von –55 bis +240 °C
  • Außen gezahnter Kabelbinder mit glatter Oberfläche zum gebündelten Material
  • Fester Sitz am Bündel dank der vertieften Kopfform
  • Einfaches Einführen kombiniert mit hoher Reißfestigkeit
  • Der gebogene Kopf mit nimmt weniger Platz ein
  • Kombination
  • Kombiniert die Leistung eines Metallbinders mit der Benutzerfreundlichkeit eines Kabelbinders aus Polyamid
  • Einfache Anbringung entweder manuell oder mit einem Werkzeug
Seine exzellente Beständigkeit gegen Chemikalien und Radiumbestrahlung ist prädestiniert für Anwendungen in der Medizintechnik, chemischen Industrie und Kraftwerken. PEEK-Binder eignen sich auch in der Luftfahrt dank des guten Verhältnisses von Gewicht zu Zugfestigkeit. Durch diese Kombination verschiedener Eigenschaften lassen sich Produkte aus Metall durch PEEK-Binder ersetzen.
Standards: PAN6481E5-06. RoHS zertifiziert.