RE 9H Drehschieberpumpen
Lieferant: Thermo Scientific
50028361
HERA50028361EA 5720 EUR
HERA50028361
RE 9H Drehschieberpumpen
Pumpen Vakuum-Membranpumpen
Vacucenter™ ist ein Vakuumpumpenschrank, der vollständig mit einer zentralen Stromversorgung, einem einzigen Hauptschalter für Vakuumofen und Pumpe sowie einem Timer zur Überwachung des Ölwechsels für die Drehschieberpumpe ausgestattet ist. Der Vakuumofen kann oben auf dem Schrank platziert werden.
Lieferumfang: Die Pumpen werden komplett mit allen erforderlichen Schläuchen und Armaturen zum Anschluss an den Vakuumofen geliefert.