Tischzentrifuge, SL1 Plus
Lieferant: Thermo Scientific
75009630
HERA75009630EA 9040 EUR
HERA75009630
Tischzentrifuge, SL1 Plus
Zentrifugen Tischzentrifugen
Die Zentrifugen der SL1/SL1R Plus-Serie werden standardmäßig mit einer benutzerfreundlichen Tastatur und einem kontrastreichen LCD-Display geliefert. Mit dem werkzeuglosen Auto-Lock-Rotorwechsel können Sie schnell und sicher zwischen 14 einzigartigen Rotoroptionen wechseln. Diese kompakte Zentrifuge hat ein Fassungsvermögen von bis zu 1,6 L und kann bis zu 76 × 5/7-ml-Blutröhrchen und 16 × 50-ml-konische Röhrchen mit Bioabdichtung schleudern und ist ideal für Routineanwendungen.
Einfach zu bedienen:
Intuitive Bedienelemente vereinfachen die Bedienung und liefern detaillierte Informationen zu einer Vielzahl von Betriebsparametern und zum Verarbeitungsstatus für optimale Leistung.
Modernes Industriedesign unterstützt kontinuierliche Verbesserungen der Ergonomie beim Laden des Rotors, der Benutzersicherheit und der aktuell erforderlichen Zertifizierungen.
Der motorisierte Deckelriegel ermöglicht eine Abwärtsbewegung mit einem Finger zum einfachsten Schließen und Verriegeln des Zentrifugendeckels, selbst auf hohen Bänken.
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III Rotorsystem:
Sicheres Verriegelungssystem ermöglicht einfache Installation und Austausch von Rotoren per Knopfdruck.
System spart Zeit beim Wechsel zwischen Anwendungen.
Einfacher Zugang zur Rotorkammer ermöglicht schnelle Reinigung, eine gesündere Arbeitsumgebung und längere Lebensdauer des Geräts.
Thermo Scientific™ ClickSeal™ Eimer-Versiegelungssystem:
Bioabdichtungslösung wird mit einem Schnappverschluss verschlossen; macht Schraubverschlüsse und komplizierte Clips überflüssig.
Das System lässt sich mit Handschuhen und einer Hand öffnen und schließen.
Das System ist von CAMR™ in Porton Down, Großbritannien, zertifiziert.
Thermo Scientific™ SMARTSpin™-Technologie:
Erweitertes Rotormanagementsystem maximiert Beschleunigung, Bremsen und Restlastunwucht für jede Rotor- und Becheroption.
Technologie optimiert Sicherheit und verbessert Trennungen.
Platzsparendes Design:
Kompakte Abmessungen optimieren Arbeitsbereich und ergonomische Höhe und geschwungenes Design sorgen für einfaches Laden und Entladen der Proben sowie einfache Reinigung.
Energieeffizient:
System bietet bis zu 40% Energieeinsparung bei Industriestandardprotokollen, wie z. B. Standardbluttrennung oder Verarbeitung konischer Röhrchen.
Standards: EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 und 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC Part 15.
Bestellinformation: Rotoren müssen separat eingekauft werden.
Lieferumfang:
Bestellen