µSIL-WAX-Kapillaren mit Fenstern, Agilent Technologies
Lieferant: Agilent
197-7202
HEWL197-7202EA 405 EUR
HEWL197-7202
µSIL-WAX-Kapillaren mit Fenstern, Agilent Technologies
Elektrophorese-Systeme Kapillarelektrophorese-Systeme
µSIL-WAX-Kapillaren mit Fenstern, die über eine modifizierte, hydrophile Polyethylenoxidbeschichtung verfügen.
  • Ideal für CE/MS
  • Ideal für Protein- und Peptidtrennungen von pH 2 bis 5
µSIL-WAX-Kapillaren verfügen über eine modifizierte hydrophile Polyethylenoxidbeschichtung. Die Beschichtung maskiert effektiv aktive Silanolstellen. Die hochstabile Beschichtung und der nahezu Null-EOF von µSIL-WAX machen die Kapillare ideal für CE-MS sowie Protein- und Peptidtrennungen.