Hämatoxylin (Harris), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
HHS16-500ML
HHS16-500MLEA 57.3 EUR
HHS16-500ML
Hämatoxylin (Harris), Sigma-Aldrich®
Hämatoxylin-Färbelösung
General purpose nuclear stain, regressive type. Used with hematoxylin and eosin staining.
Formel: C₁₆H₁₄O₆
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078111
CAS-Nummer: 517-28-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ae0e0602b7d723ea9208c209f429d857cb65261&vid=ebfed848ebd37a09c3b3eb1647f5570c4320e175&prid=web&clid=SAPDAM IVDLogo