Avantor® Hichrom HI-1, GC-Säulen
Lieferant: Avantor
HI01-05-005-2EA 435 EUR
HI01-05-005-2 HI01-05-005-2.5 HI01-05-005-5 HI01-10-010-10 HI01-10-010-15 HI01-10-010-5 HI01-10-020-5 HI01-10-040-5 HI01-15-015-30 HI01-15-015-5 HI01-25-025-15G5 HI01-25-025-30G5 HI01-25-025-60G5 HI01-53-100-30G5 HI01-18-018-20 HI01-18-018-40 HI01-18-040-40 HI01-18-040-50 HI01-18-040-60 HI01-20-010-40 HI01-20-010-60 HI01-20-020-10 HI01-20-020-60 HI01-20-040-10 HI01-20-040-40 HI01-20-100-10 HI01-20-100-20 HI01-25-010-30 HI01-25-010-50 HI01-25-010-60 HI01-25-025-105 HI01-25-025-30 HI01-25-050-10 HI01-25-050-105 HI01-25-050-30 HI01-25-050-60 HI01-25-100-10 HI01-25-100-105 HI01-25-100-60 HI01-32-010-105 HI01-32-025-105 HI01-32-025-15 HI01-32-050-105 HI01-32-050-15 HI01-32-050-30 HI01-32-050-60 HI01-32-100-105 HI01-32-100-15 HI01-32-150-10 HI01-32-150-105 HI01-32-150-15 HI01-32-300-10 HI01-32-300-105 HI01-32-300-15 HI01-32-300-30 HI01-32-300-50 HI01-32-500-105 HI01-32-500-15 HI01-53-010-10 HI01-53-050-50 HI01-53-050-60 HI01-53-100-10 HI01-53-100-60 HI01-53-100-75 HI01-53-150-10 HI01-53-150-15 HI01-53-150-60 HI01-53-150-75 HI01-53-300-15 HI01-53-300-30 HI01-53-300-75 HI01-53-500-10 HI01-53-700-15 HIGCHI01-32-052-25 HIGCHI01-25-030-30 HIGCHI01-53-265-30 HIGCHI01-53-500-25 HIGCHI01-53-015-15 HIGCHI015300905MTX HIGCHI015308810MTX HIGCHI01-32-120-50 HIGCHI01-25-025-25 HIGCHI01-32-120-25 HIGCHI01-32-120-20 HIGCHI01-32-132-25
Avantor® Hichrom HI-1, GC-Säulen
Chromatographiesäulen
Wirklich vielseitige apolare Allzweck-Phase für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter (zum Beispiel): PCBs, simulierte Destillation, Gase, ätherische Öle, Kohlenwasserstoffanalyse, Pestizide, halbflüchtige Stoffe, Oxygenate. HI-1 ist eine kreuzgebundene Phase und gewährleistet eine lange Lebensdauer auch unter hohen Temperaturgrenzen.
  • Phasenzusammensetzung: Kreuzgebundenes 100% Methyl-Polysiloxan (100% Dimethyl-Polysiloxan)
  • Lange Lebensdauer
Die maximalen Temperaturgrenzen können je nach Filmdicke variieren.