Avantor® Hichrom HI-1701, GC-Säulen
Lieferant: Avantor
HI06-05-005-2EA 465 EUR
HI06-05-005-2 HI06-05-005-2.5 HI06-05-005-5 HI06-10-010-10 HI06-10-010-15 HI06-10-010-5 HI06-10-020-10 HI06-10-020-15 HI06-10-020-5 HI06-10-040-10 HI06-10-040-15 HI06-10-040-5 HI06-15-015-10 HI06-15-015-15 HI06-15-015-20 HI06-15-015-30 HI06-15-015-5 HI06-25-025-15G5 HI06-25-025-30G5 HI06-25-025-60G5 HI06-53-100-30G5 HI06-18-018-10 HI06-18-018-20 HI06-18-018-40 HI06-18-018-50 HI06-18-018-60 HI06-18-020-10 HI06-18-020-20 HI06-18-020-40 HI06-18-020-50 HI06-18-020-60 HI06-18-040-10 HI06-18-040-20 HI06-18-040-40 HI06-18-040-50 HI06-18-040-60 HI06-20-018-10 HI06-20-018-20 HI06-20-018-40 HI06-20-018-50 HI06-20-018-60 HI06-20-020-10 HI06-20-020-20 HI06-20-020-40 HI06-20-020-50 HI06-20-020-60 HI06-20-040-10 HI06-20-040-20 HI06-20-040-40 HI06-20-040-50 HI06-20-040-60 HI06-25-010-15 HI06-25-010-30 HI06-25-010-50 HI06-25-010-60 HI06-25-025-10 HI06-25-025-105 HI06-25-025-15 HI06-25-025-30 HI06-25-025-50 HI06-25-025-60 HI06-25-050-10 HI06-25-050-105 HI06-25-050-15 HI06-25-050-30 HI06-25-050-50 HI06-25-050-60 HI06-25-100-10 HI06-25-100-105 HI06-25-100-15 HI06-25-100-30 HI06-25-100-50 HI06-25-100-60 HI06-32-010-10 HI06-32-010-105 HI06-32-010-15 HI06-32-010-30 HI06-32-010-50 HI06-32-010-60 HI06-32-025-10 HI06-32-025-105 HI06-32-025-15 HI06-32-025-30 HI06-32-025-50 HI06-32-025-60 HI06-32-050-10 HI06-32-050-105 HI06-32-050-15 HI06-32-050-30 HI06-32-050-50 HI06-32-050-60 HI06-32-100-10 HI06-32-100-105 HI06-32-100-15 HI06-32-100-30 HI06-32-100-50 HI06-32-100-60 HI06-32-150-10 HI06-32-150-105 HI06-32-150-15 HI06-32-150-30 HI06-32-150-50 HI06-32-150-60 HI06-32-300-10 HI06-32-300-105 HI06-32-300-15 HI06-32-300-30 HI06-32-300-50 HI06-32-300-60 HI06-53-010-10 HI06-53-010-15 HI06-53-010-30 HI06-53-025-15 HI06-53-025-30 HI06-53-025-50 HI06-53-025-60 HI06-53-050-10 HI06-53-050-15 HI06-53-050-30 HI06-53-050-50 HI06-53-050-60 HI06-53-100-10 HI06-53-100-15 HI06-53-100-30 HI06-53-100-50 HI06-53-100-60 HI06-53-100-75 HI06-53-150-10 HI06-53-150-15 HI06-53-150-30 HI06-53-150-50 HI06-53-150-60 HI06-53-150-75 HI06-53-300-10 HI06-53-300-15 HI06-53-300-30 HI06-53-300-50 HI06-53-300-60 HI06-53-300-75 HIGCHI06-25-030-30 HIGCHI06-32-050-25
Avantor® Hichrom HI-1701, GC-Säulen
Chromatographiesäulen
Allzweck-Phase für eine Vielzahl von Anwendungen mit geringer bis mittlerer Polarität, darunter (zum Beispiel): Aroclore, Pestizide, Herbizide und mehr.
  • Phasenzusammensetzung: Kreuzgebundenes 14% Cyanopropylphenyl, 86% Methylpolysiloxan
  • Geringes Ausbluten
  • Lange Lebensdauer
Max. Temperaturgrenzen können je nach Filmdicke variieren.