Avantor® Hichrom HI-BIODIESEL 103, GC-Säulen
Lieferant: Avantor
HI39-32-025-30EA 1050 EUR
HI39-32-025-30
Avantor® Hichrom HI-BIODIESEL 103, GC-Säulen
Chromatographiesäulen
Anwendungsspezifische Säule für freies und Gesamtglycerin (phasenstabil bis 380 °C) und für GAMEs in der Biodieselanalyse.
Die maximalen Temperaturgrenzen können je nach Filmdicke variieren.