Avantor® Alltima HP, HPLC-Säulen, C18-Amid, 5 µm
Lieferant: Avantor
HICH87734EA 1180 EUR
HICH87734
Avantor® Alltima HP, HPLC-Säulen, C18-Amid, 5 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® Alltima HP-Säulen verfügen über eine polar eingebettete Phase mit extrem geringem Bluten.
  • Hohe Auflösung für komplexe Proben
  • Hochreine Silica
  • Ausgezeichnete Säulenstabilität
Diese Säulen vereinen die Selektivität und Leistung, die zur Bewältigung der anspruchsvollsten Trennanforderungen erforderlich sind. Durch das geringe Säulenbluten sind diese Säulen ideal für Microbore-Anwendungen.
Diese werden häufig für basische Verbindungen in MS-Anwendungen mit neutralem bis alkalischem pH-Wert verwendet.