Avantor® Alltima, HPLC-Säulen, AQ
Lieferant: Avantor
HICH88925EA 1170 EUR
HICH88925
Avantor® Alltima, HPLC-Säulen, AQ
Chromatographiesäulen
Avantor® Alltima HPLC-Säulen sind hochwertige Phasen, die für allgemeine Anwendungen entwickelt wurden.
  • Basendeaktivierte Silica-Phasen
  • Stabile Verbindung für lange Säulenlebensdauer
  • Mehrfache Selektivitätsoptionen