Glasstdbe aus Borosilicatglas 3.3, Enden geschnitten L = 100,0 1,0 Durchmesser = 0,5 0,03 mm 1 * 100 ST
Lieferant: HILGENBERG
Glasstdbe aus Borosilicatglas 3.3, Enden geschnitten L = 100,0 1,0 Durchmesser = 0,5 0,03 mm 1 * 100 ST