C.T. agar dehydrated culture media
Lieferant: HIMEDIA
M1349-500G
HIMEM1349-500GEA
147
EUR
HIMEM1349-500G
C.T. agar dehydrated culture media
Medien für die Mikrobiologie
Trockennährböden für die Mikrobiologie
For the cultivation of myxobacteria.
- Microbiological culture media
- 500 g poly bottles