NNN Modified Medium, Twin Pack, Dehydrated
Lieferant: HIMEDIA
M681-500G
HIMEM681-500GEA 445 EUR
HIMEM681-500G
NNN Modified Medium, Twin Pack, Dehydrated
Medien für die Mikrobiologie Trockennährböden für die Mikrobiologie
Für die Kultivierung von Leishmanien und Trypanosomen.
  • Mikrobiologische Kulturmedien
  • 500 g Polyflaschen
Es besteht aus zwei Phasen, Blutagar, Teil A, und Lockes-Lösung, Teil B. Dieses modifizierte Medium wird häufig für diagnostische Arbeiten verwendet.