Chromaster UV 5410 und 5420 Low Dispersion Set inkl. Semi-Mikro Durchflusszelle zur Verwendung von Säulen mit weniger als 3 mm Innendurchmesser und weniger als 3 µm Teilchengröße. Beinhaltet: HITA892-0517,,,,CHROMASTER SEMIMIKRO ZELLE UV 5410&5420 HI 1 * 1 ST
Lieferant: VWR Collection
Chromaster UV 5410 und 5420 Low Dispersion Set inkl. Semi-Mikro Durchflusszelle zur Verwendung von Säulen mit weniger als 3 mm Innendurchmesser und weniger als 3 µm Teilchengröße. Beinhaltet: HITA892-0517,,,,CHROMASTER SEMIMIKRO ZELLE UV 5410&5420 HI 1 * 1 ST