Chromaster DAD 5430 Low Dispersion Set inkl. Semi-Mikro Durchflusszelle zur Verwendung von Säulen mit weniger als 3 mm Innendurchmesser und weniger als 3 µm Teilchengröße. Beinhaltet: HITA892-0527,,,,CHROMASTER SEMIMIKRO ZELLE 5430 DAD HITA893-4901,, 1 * 1 ST
Lieferant: VWR Collection
Chromaster DAD 5430 Low Dispersion Set inkl. Semi-Mikro Durchflusszelle zur Verwendung von Säulen mit weniger als 3 mm Innendurchmesser und weniger als 3 µm Teilchengröße. Beinhaltet: HITA892-0527,,,,CHROMASTER SEMIMIKRO ZELLE 5430 DAD HITA893-4901,, 1 * 1 ST