Aufbewahrungsbeutel
Lieferant: HK PACK KRAUTSCHEID
100046 100140 100078 100256 100100 100128 100110 100737 100020 100098
HKPK100046EA 93.3 EUR
HKPK100046 HKPK100140 HKPK100078 HKPK100256 HKPK100100 HKPK100128 HKPK100110 HKPK100737 HKPK100020 HKPK100098
Aufbewahrungsbeutel
Beutel Aufbewahrungsbeutel
Durchsichtige LDPE-Beutel, ideal zur Aufbewahrung und zum Schutz von Lebensmitteln und kleinen Ersatzteilen aller Art.
  • Nahrungsmittelsicherheit ist gewährleistet
  • Flexibel und reißfest
  • Frostbeständig ab 50 μ und Hitzebeständig bis 80 °C