Aluminiumchlorid Hexahydrat, Puriss., Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
11091-8KG
HONC11091-8KGEA 683.97 EUR
HONC11091-8KG
Aluminiumchlorid Hexahydrat, Puriss., Fluka™
Aluminiumchlorid Hexahydrat
Formel: AlCl₃·6H₂O
Dichte: 2,4 g/cm3 (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149134
CAS-Nummer: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1