N-Acryloylamido-ethoxyethanol ~50% water 98,0, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme:
N-(2-hydroxyethoxy)ethyl-acrylamide, 2-[2-(Acryloylamino)ethoxy]ethanol
12059-50ML
HONC12059-50MLEA
5188.6
EUR
HONC12059-50ML
N-Acryloylamido-ethoxyethanol ~50% water 98,0, Fluka™
N-Acryloylamido-ethoxyethanol
Formel:
C₇H₁₃NO₃ Molecular Weight: 159.18 g/mol Dichte: 1.075 g/cm3 (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
89911-50-2 |