Eisen(III)oxid ≥95%, gereinigt, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals

Synonyme: Dieisentrioxid

12342-1KG 12342-250G 12342.9025 12342-6X1KG 12342-10KG
12342-1KGEA 63.25 EUR
12342-1KG 12342-250G HONE12342.9025 12342-6X1KG HONC12342-10KG
Eisen(III)oxid ≥95%, gereinigt, Fluka™
Eisen(III)oxid
Formel: Fe₂O₃
Molecular Weight: 159.69 g/mol
Schmelzpunkt: 1.565 °C
Dichte: 5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011008
CAS-Nummer: 1309-37-1
EINECS: 215-168-2
Merck Index: 13,04058

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 95 %
Loss on ignition Max. 0.6 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR