Benzotriazol ≥99,0% zur amperometrischen Best. von Cu, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung

Synonyme: 1H-1,2,3-Benzotriazol, 1H-Benzotriazol, 1,2,3-Benzotriazol

12798-100G 12798-20KG
12798-100GEA 93.92 EUR
12798-100G HONC12798-20KG
Benzotriazol ≥99,0% zur amperometrischen Best. von Cu, Fluka™
Benzotriazol
Formel: C₆H₅N₃
Siedepunkt: 350 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 95-99 °C
Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 170 °C (closed cup)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005699
CAS-Nummer: 95-14-7
EINECS: 202-394-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01109
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0ba54cc42ef5ad9dbae6d7f118a3af1ae642287&vid=ce57b3f0d2583e32220d1e191d0202ad452e6475&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Identity (IR) complying
Assay (HPLC) Min. 99.0 %
Melting point 95 - 99 °C
Residue on ignition Max. 0.1 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR