Natriumazid

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Natriumtriazid

13412H-1KG
HONC13412H-1KGEA 356.31 EUR
HONC13412H-1KG
Natriumazid
Natriumazid
Formel: NaN₃
Molecular Weight: 65,01 g/mol
Schmelzpunkt: 300 °C
Dichte: 1,85 g/cm3 (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003536
CAS-Nummer: 26628-22-8
UN: 1687
ADR: 6.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99 %
Loss on dr. on P₂O₅, 20 mbar Max. 0.2 %
Free alkali (as NaOH) Max. 0.2 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Water insoluble matter Max. 0.05 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR