Heptan (Isomerengemisch), Puriss.
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
15677D-25L
HONC15677D-25LEA 836.4 EUR
HONC15677D-25L
Heptan (Isomerengemisch), Puriss.
Heptan (Isomerengemisch)
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
Molecular Weight: 100,2 g/mol
Siedepunkt: 98,2…98.4 °C (1,000 hPa)
Schmelzpunkt: –90,5 °C
Dichte: 0,69 g/cm3 (15 °C)
Flammpunkt: –4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009544
CAS-Nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3,II