Propylenglycol ≥99,5%, erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, Riedel-de Haën™

Lieferant: Honeywell Chemicals

Synonyme: Propylenglycol, (±)-1,2-Propylenglycol, (±)-1,2-Dihydroxypropan

16033H-5L
HONC16033H-5LEA 0 EUR
HONC16033H-5L
Propylenglycol ≥99,5%, erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, Riedel-de Haën™
Propylenglycol
Formel: CH₃CH(OH)CH₂OH
Molecular Weight: 76,1 g/mol
Siedepunkt: 184 °C (1,003.2 hPa)
Schmelzpunkt: -60 °C
Dichte: 1,03 g/cm3 (20 °C)
Flammpunkt: 103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064272
CAS-Nummer: 57-55-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (GC) Min. 99.5 %
Boiling range 184 - 189 °C
Density (D 20/20) 1.035 - 1.040
Refractive index (n 20/D) 1.431 - 1.433
Water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
Sulfated ash Max. 0.007 %
Acidity complying
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 70 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 60 ppm
Oxidizing substances complying
Reducing impurities complying
Appearance of the substance complying
Residual solvents complying

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR