Natriumiodid ≥99%, Reagenzqualität, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Iodnatrium

217638-25KG
HONC217638-25KGEA 5359.75 EUR
HONC217638-25KG
Natriumiodid ≥99%, Reagenzqualität, Fluka™
Natriumiodid

  • ≥95% for general laboratory use.

Formel: NaI
Molecular Weight: 149.89 g/mol
Siedepunkt: 1.304 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: 662 °C
Dichte: 3.67 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003532
CAS-Nummer: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
Merck Index: 13,08705

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay of I 83.8 - 85.4 %
Water (Karl Fischer) Max. 1.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR