Aceton, Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., NF, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
24201B-500L
HONC24201B-500LEA
5357.34
EUR
HONC24201B-500L
Aceton, Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., NF, Riedel-de Haën™
Aceton
Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals. It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
Formel:
CH₃COCH₃ Siedepunkt: 55…57 °C (1,013 hPa) Schmelzpunkt: –95 °C Dichte: 0,79 g/cm3 (20 °C) Flammpunkt: –17 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008765 CAS-Nummer: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 UN: 1090 ADR: 3,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...