Natriumoleat ≥82% (Fettsäuren (auf Ölsäure) Basis), Pulver, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals

Synonyme: cis-9-Octadecensäuremethylester Natriumsalz, Ölsäure Natriumsalz

26125H-15KG
HONC26125H-15KGEA 409.64 EUR
HONC26125H-15KG
Natriumoleat ≥82% (Fettsäuren (auf Ölsäure) Basis), Pulver, Fluka™
Natriumoleat
Formel: C₁₈H₃₃NaO₂
Molecular Weight: 304.45 g/mol
Schmelzpunkt: 232…235 °C
Flammpunkt: 149 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004438
CAS-Nummer: 143-19-1

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay of fatty acid (as oleic acid) Min. 82 %
Free alkali (as NaOH) Max. 0.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.2 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR