Salicylsäure 99,5-100,5% (Trockenmasse), erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: o-Hydroxybenzoesäure, 2-Hydroxybenzoesäure

27301H-1KG
HONC27301H-1KGEA 75.68 EUR
HONC27301H-1KG
Salicylsäure 99,5-100,5% (Trockenmasse), erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Salicylsäure
Formel: (HO)C₆H₄CO₂H
Molecular Weight: 138,12 g/mol
Siedepunkt: 211 °C
Dichte: 1,440 g/cm3
MDL: MFCD00002439
CAS-Nummer: 69-72-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af1f695fa92656a135b5e1742f1cca28f4d255fb&vid=8f3aff6fb9a70e5dd194b8bc46019af74e48e90a&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

assay (calc. to the dried substance) 99.5 - 100.5 %
assay (HPLC, ex dried substance) 98.0 - 102.0 %
melting range 158 - 161 °C
loss on drying Max. 0.3 %
water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
sulfated ash Max. 0.05 %
heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
chloride (Cl) Max. 0.005 %
sulfate (SO4) Max. 0.02 %
identity complying
appearance of the solution complying
related subst. (HPLC) Max. 0.2 %
Residual solvents complying
residual solvents complying

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR