Salpetersäure solution_SC ~32,5%, special_quality
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Nitric acid solution
30772H-2.5L
HONC30772H-2.5LEA 119.93 EUR
HONC30772H-2.5L
Salpetersäure solution_SC ~32,5%, special_quality
Salpetersäure
Formel: HNO₃
Molecular Weight: 63.01 g/mol
Siedepunkt: 100 °C
Schmelzpunkt: -42
Dichte: 1.196 g/cm3
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
UN: 2031
ADR: 8 II
Merck Index: 13,06610
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 32.2 - 32.8 %