Bariumhydroxid Octahydrat 98, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ISO, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Ätzbaryt

31127.9050 31127-100G 31127-1KG 31127-25KG
HONE31127.9050EA 0 EUR
HONE31127.9050 31127-100G 31127-1KG HONC31127-25KG
Bariumhydroxid Octahydrat 98, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ISO, Fluka™
Bariumhydroxid Octahydrat
Formel: Ba(OH)₂·8H₂O
Molecular Weight: 315.47 g/mol
Siedepunkt: 780 Zers. (beim Erhitzen)
Schmelzpunkt: 78 °C
Dichte: 2.180 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149152
CAS-Nummer: 12230-71-6
EINECS: 241-234-5
UN: 3262
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00980

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 98 %
Assay of BaCO₃ Max. 2 %
Insoluble in acid Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.0005 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.002 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Strontium (Sr) Max. 1.5 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfide (S) Max. 0.0005 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR