L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat ≥99,5% (durch Perchlorsäure-Titration), Puriss. p.a.

Lieferant: Honeywell Chemicals

Synonyme: L(+)-Weinsäure Kaliumnatriumsalz Tetrahydrat, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybernsteinsäure Kaliumnatriumsalz-Tetrahydrat

32339H-25KG
HONC32339H-25KGEA 1242.23 EUR
HONC32339H-25KG
L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat ≥99,5% (durch Perchlorsäure-Titration), Puriss. p.a.
L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat
Formel: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
Molecular Weight: 282,22 g/mol
Schmelzpunkt: 70 - 80 °C
Dichte: 1,79 g/cm3 (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150989
CAS-Nummer: 6381-59-5
EINECS: 206-156-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (titration with Perchloric acid) min. 99.5 %
pH (5 %, 20°C) 7.0 - 8.5
Iron (Fe) max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) max. 0.0005 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR