EDTA Magnesiumdikaliumsalz 98 Complexometry, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: Ethylendiamintetraacetic acid magnesium dipotassium salt
33350-100G 33350-6X100G 33350-25KG
33350-100GEA 77.92 EUR
33350-100G 33350-6X100G HONC33350-25KG
EDTA Magnesiumdikaliumsalz 98 Complexometry, Fluka™
EDTA Magnesiumdikaliumsalz
Formel: C₁₀H₁₂K₂MgN₂O₈
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00054450
CAS-Nummer: 15708-48-2
EINECS: 239-803-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %
pH (0.1 M, 20°C) 8.5 - 9.5
Calcium (Ca) Max. 0.05 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %