Chlorphenolrot-Lösung für PANPEHA-Indikatorpapier, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-yliden)bis[2-chlorphenol]-S,S-dioxid, 3′,3′′-Dichlorphenolsulfonphthalein
34658-5L
HONC34658-5LEA 1561.81 EUR
HONC34658-5L
Chlorphenolrot-Lösung für PANPEHA-Indikatorpapier, Riedel-de Haën™
Chlorphenolrot
Formel: C₁₉H₁₂Cl₂O₅S
Molecular Weight: 423,27 g/mol
MDL: MFCD00005877
CAS-Nummer: 4430-20-0