N,N-Dimethylformamid ≥99,9% (durch GC), CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™

Lieferant: Honeywell Chemicals

34699-18L
HONC34699-18LEA 1922.77 EUR
HONC34699-18L
N,N-Dimethylformamid ≥99,9% (durch GC), CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
N,N-Dimethylformamid
Formel: HCON(CH₃)₂
Siedepunkt: 152…153 °C (1,013 hPa)
Schmelzpunkt: –61 °C
Dichte: 0,94 g/cm3 (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003284
CAS-Nummer: 68-12-2
UN: 2265
ADR: 3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (GC) Min. 99.9 %
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.03 %
Refractive index (n 20/D) 1.4280 - 1.4310
Transmittance at 270 nm Min. 10 %
Transmittance at 275 nm Min. 50 %
Transmittance at 295 nm Min. 80 %
Transmittance at 310 nm Min. 89 %
Transmittance from 340 nm Min. 98 %
RefractiveIndex n20/D1.4280-1.4310
VaporPressure 2.7mmHg(20°C)
ExplosionLimit 15.2 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR