Ethylacetat, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™

Lieferant: Honeywell Chemicals

34858D-7L
HONC34858D-7LEA 548.44 EUR
HONC34858D-7L
Ethylacetat, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
Ethylacetat
Formel: CH₃COOC₂H₅
Siedepunkt: 77 °C (1,013 hPa)
Schmelzpunkt: –84 °C
Dichte: 0,901 g/cm3
Flammpunkt: –4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009171
CAS-Nummer: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR