Acetonitril 99,9 GC_ASSAY_METHOD, CHROMASOLV™ HPLC, UV, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethannitril, Essigsäurenitril, Ethansäurenitril, Methylcyanid
34888-18L
34888-1L
34888-2.5L
34888-4X2.5L
34888-6X1L
34888-7L
34888-45L
34888-18LEA
2929.15
EUR
34888-18L
34888-1L
34888-2.5L
34888-4X2.5L
34888-6X1L
34888-7L
HONC34888-45L
Acetonitril 99,9 GC_ASSAY_METHOD, CHROMASOLV™ HPLC, UV, Riedel-de Haën™
Acetonitril
- For HPLC and organic synthesis
- High-purity, multipurpose solvents
- High lot-to-lot consistency
Beilstein Number: 741857
Formel:
H₃CCN Molecular Weight: 41.05 g/mol Siedepunkt: 82 °C (1.013 hPa) Schmelzpunkt: –46 °C Dichte: 0.7857 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 6 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001878 CAS-Nummer: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN: 1648 ADR: 3 II REACH: 01-2119471307-38 Merck Index: 13,00071 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) | Min. 99.9 % |
Non-volatile matter | Max. 0.0005 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.02 % |
Free acid (as CH₃COOH) | Max. 0.002 % |
Free alkali (as NH₃) | Max. 0.0002 % |
Transmittance at 195 nm | Min. 65 % |
Transmittance at 200 nm | Min. 88 % |
Transmittance at 210 nm | Min. 93 % |
Transmittance at 235 nm | Min. 99 % |
Absorbance (JP)(Val.Ref) | complying |
Fluorescence (chinin) at 254 nm | Max. 1 ppb |
Fluorescence (chinin) at 365 nm | Max. 0.5 ppb |