HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan), Halbleiter-Qualität (Honeywell 17713)

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Bis(trimethylsilyl)amin

40215H-1L
HONC40215H-1LEA 538.52 EUR
HONC40215H-1L
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan), Halbleiter-Qualität (Honeywell 17713)
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan)
Formel: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
Siedepunkt: 126 °C (1,013 hPa)
Schmelzpunkt: –80 °C
Dichte: 0,770…0.775 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 25,9 %(V)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008259
CAS-Nummer: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
UN: 3286
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce35a38a4179292c4ff37b2f3093018738545e6e&vid=1693ad54a45ca3ae50a06056893e8438d1002549&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (GC) Min. 98 %
Density (D 20/4) 0.770 - 0.775
Refractive index (n 20/D) 1.4070 - 1.4090
Non-volatile matter Max. 5 ppm
Aluminium (Al) Max. 0.1 ppm
Arsenic, antimony (as As) Max. 0.01 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.1 ppm
Copper (Cu) Max. 0.1 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Lead (Pb) Max. 0.05 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.1 ppm
Chloride (Cl) Max. 5 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR