ortho-Phosphorsäure ≥85%, Halbleiter-Qualität (Honeywell 17861)

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

40266H-2.5L
HONC40266H-2.5LEA 168.67 EUR
HONC40266H-2.5L
ortho-Phosphorsäure ≥85%, Halbleiter-Qualität (Honeywell 17861)
ortho-Phosphorsäure

Beilstein Number: 1921286

Formel: H₃PO₄
Siedepunkt: 158 °C (1,013 hPa)
Schmelzpunkt: 21 °C
Dichte: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011340
CAS-Nummer: 7664-38-2
UN: 1805
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 85 %
Volatile acids (CH₃COOH) Max. 10 ppm
Aluminium (Al) Max. 10 ppm
Arsenic (As) Max. 0.5 ppm
Calcium (Ca) Max. 20 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Potassium (K) Max. 5 ppm
Magnesium (Mg) Max. 10 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.5 ppm
Sodium (Na) Max. 10 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Antimony (Sb) Max. 2 ppm
Zinc (Zn) Max. 10 ppm
Chloride (Cl) Max. 1 ppm
Nitrate (NO₃) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 30 ppm
KMnO₄ reducing matter (as O) Max. 10 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR