Natriumperchlorat ≥98,0% ACS, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

410241-2.5KG 410241-500G 410241-25KG
410241-2.5KGEA 1043.7 EUR
410241-2.5KG 410241-500G HONC410241-25KG
Natriumperchlorat ≥98,0% ACS, Fluka™
Sodium perchlorate
Formel: ClNaO₄
Dichte: 2,52 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003480
CAS-Nummer: 7601-89-0
EINECS: 231-511-9
UN: 1502
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08726

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 98.0 - 102.0 %
pH (5 %, 25 °C) 6.0 - 8.0
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 0.02 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 0.05 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.003 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR