Bortrifluorid-Methanol-Komplex-Lösung 13-15% (BF₃ Basis)

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

61626H-500ML
HONC61626H-500MLEA 80.1 EUR
HONC61626H-500ML
Bortrifluorid-Methanol-Komplex-Lösung 13-15% (BF₃ Basis)
Bortrifluorid-Methanol-Komplex
Formel: CH₄BF₃O
Siedepunkt: 64 °C
Dichte: 0,880 g/cm3
Flammpunkt: 11 °C
MDL: MFCD00071635
CAS-Nummer: 373-57-9
UN: 3286
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay of BF₃ 13 - 15 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR